Wszystkie instrumenty xMAP wymagają regularnej kalibracji i testów weryfikujących wydajność, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu i zachować dokładność danych. Instrumenty Luminex 100/200, działające na oprogramowaniu xPONENT, są kalibrowane przy użyciu zestawu kalibracyjnego i zestawu weryfikacyjnego, z których każdy zapewnia 25 zastosowań.
Zastosowanie
Do użytku z 10551 działającym na oprogramowaniu xPONENT
Inne uwagi
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Informacje prawne
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany