Przejdź do
LUXSHRTP
mPAGE®Lux Masked Short Plate
greener alternative
Special short plate for use with MPAGE® Lux Curing Station
Synonim(y):
Krótkie płytki żelowe z maską mini
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
290,00 zł
5 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.15
Material:
glass plate
Compatibility:
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Curing Station
  • Lux Mixing Tubes Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
290,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
mPAGE® Lux Krótkie płytki z maską, 5 szt.,
material
glass plate
description
for use with mPAGE® Lux Curing Station with 10 wells or 15 wells
packaging
pkg of 5 packs (10 wells), pkg of 5 packs (15 wells)
manufacturer/tradename
Millipore
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 7.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Curing Station
  • Lux Mixing Tubes Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
greener alternative category
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Płytek mPAGE® Lux Masked Short Plates 10 wells, 5pk należy używać podczas odlewania żeli poliakrylamidowych przy użyciu stacji utwardzania mPAGE® Lux Curing Station z kanapkami kasetowymi złożonymi z płytek dystansowych mPAGE® Mini Spacer Plates i grzebieni mPAGE® Combs.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSHRTMSPA75MSPA15
compatibility
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kit
  • Lux Curing Station
  • Lux Mixing Tubes Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with casting gels with the mPAGE® Gel Caster
and mPAGE® Combs:10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
compatibility
for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
compatible with mPAGE® Combs:
  • 0.75 mm, 10 wells
  • 0.75 mm, 15 wells
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells1.5 mm, 15 wells
material
glass plate
material
glass plate
material
glass plate
material
glass plate
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
greener alternative category
DfS-Developed
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
description
for use with mPAGE® Lux Curing Station with 10 wells or 15 wells