LCWP04700
Mitex Membrane Filter
10.0 µm pore size, hydrophobic PTFE, 47 mm
Wybierz wielkość
2270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
śr. filtra
47 mm
grubość
130 μm
Matryca
Mitex™
wielkość porów
10.0 μm pore size
60 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.05 bar, ethanol
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.
Zastosowanie
- Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
- Clarifying propellants
- Isolating RNA
- Air monitoring
Cechy i korzyści
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 ºC (500 °F) and below -100 ºC (-148 ºF)*
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem