Kluczowe dokumenty
JBRM00005505
Millipore
55-Plus monitor connector adapter
ready-to-use, disposable filtration unit, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring
Wybierz wielkość
5 EA
131,00 zł
131,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu24 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
131,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
131,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu24 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Materiały
silicone
Poziom jakości
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
55-PLUS Monitor
przydatność
suitable for (microbial analysis)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Monitor adaptor connector that allows easy installations and removal of the Monitor 55 Plus on standard Tulip Head Membrane Filtration Manifold.
Test beverages and other liquids faster and easier with 55-Plus monitors from Millipore. These disposable and sterilized units are a convenient and easy system that enables you to optimize the analysis time for routine testing. After sample filtration, simply add 2 mL of liquid culture media and convert the base of the unit into a Petri dish for incubation.
This adapter fits in autoclavable blue stopper #8 with 9mm (3/8 in.) hole: XX2004718
Zastosowanie
A ready-to-use and disposable filtration unit for microbiological analysis of beverages and in-process water; Bioburden testing; Water monitoring
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclavable
Informacje prawne
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor