JBRMABG05505
55-Plus™ monitors
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.8 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring
Polecane produkty
Materiały
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
Poziom jakości
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
55-PLUS™ Monitor
Parametry
100 mL sample volume
śr. filtra
55 mm
powierzchnia filtracyjna
21.1 cm2
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.8 μm pore size
-0.8 μm
przydatność
suitable for (microbial analysis)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Protokoły
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor