Kluczowe dokumenty
IHCR1002-6
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 22C11
Synonim(y):
APP
Wybierz wielkość
6 ML
1880,00 zł
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 lutego 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1151
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 ML
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 lutego 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1151
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Anti-APP A4 Antibody, a.a. 66-81 (NT), Prediluted, clone 22C11, clone 22C11, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
22C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
canine, mouse, monkey, pig, fish, human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Deposits of amyloid protein in senile plaques near nerve processes are found in the brains of aged humand and cases of Alzheimer′s Disease. The principle component of this extracellular amyloid is beta/A4, a 4 kDa peptide derived from a larger amyloid precursor protein (APP), which is widely expressed in the brain and body. The creation, transport and function of these proteins are currently under investigation Reacts with pre-A4.
Specyficzność
The antibody recognizes amino acids 66-81 of the N-terminus on the pre-A4 molecule (Hilbich et al., 1993). 22C11 recognizes all three isoforms of APP, immature ~110kDa, sAPP ~120kDa, and mature ~130kDa (Hoffmann et al., 2000). The antibody is known to cross react with APLP2 (Slunt, 1994).
Immunogen
Epitope: a.a. 66-81 (N-terminus), Prediluted
Purified recombinant Alzheimer precursor A4 (pre A4695) fusion protein.
Zastosowanie
Antibody is prediluted and ready to use for Immunohistochemistry of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Pretreatment: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Recommend Citrate Buffer, pH 6.0 (Cat. No. 21545). No signal was detected without Epitope retrieval.
Incubation: 30 minutes with IHC Select Detection Kits.
App has been prediluted for use as the primary antibody with Chemicon′s IHC Select Detection Kits and Protocols (Catalog Nos. DAB050, DET-HP1000, APR050, and DET-APR1000), but other supplier′s IHC detection systems may be used. For optimized protocol details, visit www.chemicon.com and select the protocols link under Cat. No. IHCR1002-6.
Detect Alzheimer Precursor Protein A4 using this Anti-APP A4 Antibody, a.a. 66-81 (N-terminus), Prediluted, clone 22C11 validated for use in IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Postać fizyczna
Format: Purified
Liquid diluted in PBS, pH 7.2 with stabilizers, 0.2% Tween 20, and 0.1% Kathon as preservative.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at 2-8°C. Refer to vial for expiration dating.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edward Rockenstein et al.
The Journal of biological chemistry, 280(38), 32957-32967 (2005-07-20)
Amyloid-beta peptides (Abeta) are widely presumed to play a causal role in Alzheimer disease. Release of Abeta from the amyloid precursor protein (APP) requires proteolysis by the beta-site APP-cleaving enzyme (BACE1). Although increased BACE1 activity in Alzheimer disease brains and