HTS209RTA
Gotowe do testów mrożone komórki receptora lizofosfolipidowego LPA 5/GPR92
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Polecane produkty
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora lizofosfolipidowego LPA 5/GPR92,
pochodzenie biologiczne
human
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) jest lizofosfolipidem wytwarzanym przez aktywowane płytki krwi, który hamuje cyklazę adenylanową i stymuluje syntezę DNA, zmiany w morfologii komórek i wzrost wewnątrzkomórkowego wapnia w różnych hodowanych komórkach ssaków. Rosnąca rodzina GPCR pośredniczy w biologicznym działaniu LPA. Pierwsze opisane receptory LPA, LPA1-3, mają stosunkowo wysokie podobieństwo sekwencji i są spokrewnione z receptorami 1-fosforanu sfingozyny S1P1-5 (Contos i in., 2000). Dwa niedawno scharakteryzowane receptory LPA, LPA4 i LPA5, są ze sobą spokrewnione, ale są bardziej odległe od LPA1-3. LPA5, pierwotnie znany jako GPR92, pośredniczy w indukowanych przez LPA zmianach cytoszkieletu, wewnątrzkomórkowym strumieniu wapnia i zwiększonym cAMP poprzez sprzężenie z G12/13, Gq i Gs (Lee i in., 2006). Oprócz wiązania LPA, LPA5 jest również aktywowany przez kilka innych cząsteczek pochodzących z lipidów, z których najsilniejszym jest pirofosforan farnezylu (Oh i in., 2008). GPR92 ulega ekspresji w kilku tkankach, przede wszystkim w limfocytach śródnabłonkowych CD8+ przewodu pokarmowego (Kotarsky i in., 2006). Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa wyrażająca LPA5 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego LPA5 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów LPA5.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) jest lizofosfolipidem wytwarzanym przez aktywowane płytki krwi, który hamuje cyklazę adenylanową i stymuluje syntezę DNA, zmiany w morfologii komórek i wzrost wewnątrzkomórkowego wapnia w różnych hodowanych komórkach ssaków. Rosnąca rodzina GPCR pośredniczy w biologicznym działaniu LPA. Pierwsze opisane receptory LPA, LPA1-3, mają stosunkowo wysokie podobieństwo sekwencji i są spokrewnione z receptorami 1-fosforanu sfingozyny S1P1-5 (Contos i in., 2000). Dwa niedawno scharakteryzowane receptory LPA, LPA4 i LPA5, są ze sobą spokrewnione, ale są bardziej odległe od LPA1-3. LPA5, pierwotnie znany jako GPR92, pośredniczy w indukowanych przez LPA zmianach cytoszkieletu, wewnątrzkomórkowym strumieniu wapnia i zwiększonym cAMP poprzez sprzężenie z G12/13, Gq i Gs (Lee i in., 2006). Oprócz wiązania LPA, LPA5 jest również aktywowany przez kilka innych cząsteczek pochodzących z lipidów, z których najsilniejszym jest pirofosforan farnezylu (Oh i in., 2008). GPR92 ulega ekspresji w kilku tkankach, przede wszystkim w limfocytach śródnabłonkowych CD8+ przewodu pokarmowego (Kotarsky i in., 2006). Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa wyrażająca LPA5 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego LPA5 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów LPA5.
Opis linii komórkowej
- Linie komórkowe GPCR
- Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Ludzkie zamrożone komórki LPA5 / GPR92 GPCR do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
- Klasa GPCR: A
- Białko docelowe: LPA5 / GPR92
- Podrodzina docelowa: Lizofosfolipidy
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1