Kluczowe dokumenty
HTS089RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora lizofosfolipidowego LPA1
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora lizofosfolipidowego LPA1, Human LPA1 / EDG2 GPCR frozen cells for Calcium Flux FLIPR Assays.
pochodzenie biologiczne
human
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) jest lizofosfolipidem wytwarzanym przez aktywowane płytki krwi, który hamuje cyklazę adenylanową i stymuluje syntezę DNA, zmiany w morfologii komórek i wzrost wewnątrzkomórkowego wapnia w różnych hodowanych komórkach ssaków. Rodzina trzech GPCR, LPA1, LPA2 i LPA3, pośredniczy w biologicznym działaniu LPA (Contos i in., 2000). LPA1 ulega szerokiej ekspresji, ze szczególnie znaczącą ekspresją w strefie komorowej embrionalnej kory mózgowej. Myszy pozbawione LPA1 mają zmiany w mózgu 5-HT i aminokwasów oraz nieprawidłowości czaszkowo-twarzowe (Harrison i in., 2003). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore z ekspresją LPA1 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego LPA1 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnałowym wapnia. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów LPA1.
Opis linii komórkowej
Komórki gospodarza: Chem-1
Linie komórkowe GPCR
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: LPA1 / EDG2
Target Sub-Family: Lysophospholipid
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1