HAIAB-10K
MILLIPLEX® Human Autoimmune Autoantibody Panel
Milliplex®
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MILLIPLEX® Human Autoimmune Autoantibody Bead Panel is a 20-plex kit to be used for the simultaneous detection and profiling of any or all of the following analytes in serum and plasma samples: Anti-C1q, Anti-Centromere Protein A (CENP-A), Anti-Centromere Protein B (CENP-B), Anti-β 2-Glycoprotein, Anti-Jo-1, Anti-Ku, Anti-Mi-2, Anti-Myeloperoxidase, Anti-Proliferating cell nuclear antigen A (PCNA), Anti-Alanyl-tRNA synthetase (PL-12), Anti-PM/Scl-100, Anti-Proteinase 3, Anti-Ribosomal P, Anti-Ribonucleoprotein (RNP), Anti-RNP/Smith (RNP/Sm), Anti-Scl-70, Anti-Sm, Anti-Sjögren′s Syndrome-related antigen B/La (SSB/La), Anti-Anti-Sjögren′s Syndrome-related antigen A/Ro52 kDa (SSA/Ro52), Anti-Sjögren′s Syndrome-related antigen A/Ro60 kDa (SSA/Ro60). This panel includes 4 assay control beads as part of the base kit format. From our single to multiplex biomarker solutions, we partner with you to design, develop, analytically verify, and build the most comprehensive library available for autoantibody detection.
Panel Type: Immune Response
Specyficzność
Samples were incubated with no antigen, irrelevant antigen, or specific antigen. Incubation with a partcular antigen led to selective abrogation of the reactivity, while reactivity was unaffected by the irrelevant antigen.
Zastosowanie
- Analytes: β2-Glycoprotein, C1q, CENP-B (Centromere Protein B), CENP-A (Centromere Protein A), Jo-1, Ku, Mi-2, Myeloperoxidase (MPO), PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen A), PL-12 (Alanyl-tRNA synthetase), PM/Scl 100, Proteinase 3, RNP (Ribonucleoprotein), RNP/Smith (RNP/Sm), Ribosomal P, Scl-70, Sm, SSB/La (Sjögren′s Syndrome-related antigen B/La), SSA/Ro60 (Sjögren′s Syndrome-related antigen A/Ro60 kDa), SSA/Ro52 (Sjögren′s Syndrome-related antigen A/Ro52 kDa)
- This is a qualitative assay.
- Four assay control beads are included in the base kit.
- Recommended Sample type: serum and plasma.
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Category Inflammation & Immunology
- Research Subcategory: Autoimmune disease, Inflammation, Immune Response, Immune Disorders
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Multiplex autoantibody assays detect cytokine, autoimmune, and cancer autoantibodies, advancing research comprehensively.
Wielokrotne testy autoprzeciwciał wykrywają autoprzeciwciała cytokinowe, autoimmunologiczne i nowotworowe, kompleksowo rozwijając badania.
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.