HKI5MAG-99K
11468 Human Kidney Injury Magnetic Bead Panel 5 - multipleksowy test toksyczności
The analytes available for this multiplex kit are: α-1-Microglobulin, Collagen IV, Lipocalin-2/NGAL, Osteoactivin, TIMP-1, Uromodulin.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 62-90%
intra-assay cv: <10
sensitivity: 0.05-0.56 ng/mL
(MinDC+2SD)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(Uromodulin)
standard curve range: 0.10-100 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 0.20-200 ng/mL
(Osteoactivin)
standard curve range: 0.24-250 ng/mL
(α-1-Microglobulin)
standard curve range: 0.49-500 ng/mL
(Collagen IV)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Portfolio 11468 zapewnia cenne testy badawcze do badania wielu biomarkerów uszkodzenia nerek w próbkach ludzkiej surowicy i osocza przy użyciu platformy 10549 9239.
Zestaw 11468 Human Kidney Injury Bead Panel 5 zawiera wszystkie komponenty niezbędne do pomiaru następujących sześciu biomarkerów w dowolnej kombinacji przy użyciu technologii 10549 9239: α-1-mikroglobulina, kolagen IV, lipokalina-2/NGAL, osteoaktywina, TIMP-1, uromodulina. Zestaw wykorzystuje 96-dołkowy format, zawiera liofilizowany standardowy koktajl, dwie kontrole jakości i może mierzyć do 38 próbek surowicy lub osocza w dwóch egzemplarzach.
Typ panelu: Toksyczność
Specyficzność
Zastosowanie
- Anality: α-1-mikroglobulina, kolagen IV, lipokalina-2/NGAL, osteoaktywina, TIMP-1, uromodulina
- Zalecany typ próbki: surowica i osocze
- Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:75 w buforze testowym zestawu. Klienci powinni określić optymalny współczynnik rozcieńczenia dla swoich próbek. Nasze zalecenia opierają się na próbkach surowicy i osocza od zdrowych osób.
- Czas testu: Przez noc
- Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.
Multiplex toxicity assays enable researchers to simultaneously measure multiple toxicity biomarkers of various organs to gain a better understanding of toxicity. Explore how MILLIPLEX® multiplex toxicity assays are advancing research on liver injury, kidney toxicity, genotoxicity, and more.