Kluczowe dokumenty
HKI4MAG-99K
Millipore
11468 Human Kidney Injury Magnetic Bead Panel 4 - multipleksowy test toksyczności
The analytes available for this multiplex kit are: EGF, FABP1, IP-10, KIM-1, Osteopontin (OPN), PTH and Renin.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 63-118%
intra-assay cv: <10
sensitivity: 0.01-0.71 ng/mL
(MinDC+2SD)
standard curve range: 0.01-5 ng/mL
(IP-10)
standard curve range: 0.012-12.5 ng/mL
(EGF)
standard curve range: 0.02-20 ng/mL
(PTH)
standard curve range: 0.15-150 ng/mL
(FABP1)
standard curve range: 0.17-1,200 ng/mL
(Osteopontin (OPN))
standard curve range: 0.20-200 ng/mL
(KIM-1)
standard curve range: 0.68-700 ng/mL
(Renin)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Utrzymanie równowagi fizjologicznej w organizmie jest częściowo związane z prawidłową czynnością nerek. Zmieniona czynność nerek spowodowana urazem, toksycznością leków lub niewydolnością nerek może zagrażać życiu. Toksyczność jest główną przyczyną niewydolności lekowej, więc badania są rozwijane w poszukiwaniu bardziej czułych, szybkich metod określania uszkodzeń narządowych tak szybko, jak to możliwe. Tradycyjnie do określenia uszkodzenia nerek wywołanego przez leki stosowano testy azotu mocznikowego we krwi (BUN) i kreatyniny w surowicy. Testy te wykrywają uszkodzenie nerek dopiero po jego rozpoczęciu i nie pozwalają na określenie, w którym miejscu nerek doszło do uszkodzenia. Specyficzność i wcześniejsze wykrywanie uszkodzenia nerek ma kluczowe znaczenie, a ten obszar badań rozwija się w poszukiwaniu bardziej czułych, szybkich metod określania konkretnego obszaru uszkodzenia nerek.
Portfolio 11468 zapewnia cenne testy badawcze do badania wielu biomarkerów uszkodzenia nerek w próbkach ludzkiej surowicy i osocza przy użyciu platformy 10549 9239.
11468 Human Kidney Injury Bead Panel 4 zawiera wszystkie składniki niezbędne do pomiaru następujących siedmiu biomarkerów w dowolnej kombinacji przy użyciu technologii 10549 9239: EGF, FABP1, IP-10, KIM-1, Osteopontyna (OPN), PTH i Renina. Zestaw wykorzystuje 96-dołkowy format, zawiera liofilizowany standardowy koktajl, dwie kontrole jakości i może mierzyć do 38 próbek surowicy lub osocza w dwóch egzemplarzach.
Typ panelu: Toksyczność
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w panelu.
Zastosowanie
  • Anality: EGF, FABP1, IP-10, KIM-1, osteopontyna (OPN), PTH, renina
  • Zalecany typ próbki: surowica i osocze
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:2 w buforze testowym zestawu. Klienci muszą określić optymalny współczynnik rozcieńczenia dla swoich próbek. Nasze zalecenia dotyczą próbek surowicy i osocza od zdrowych osób.
  • Czas testu: Przez noc
  • Kategoria badawcza: Toksyczność
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Everything you need in a single kit.
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych testów można znaleźć w protokole zestawu.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annie Moisan et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 6, 89-105 (2017-03-23)
Antisense oligonucleotide (AON) therapeutics offer new avenues to pursue clinically relevant targets inaccessible with other technologies. Advances in improving AON affinity and stability by incorporation of high affinity nucleotides, such as locked nucleic acids (LNA), have sometimes been stifled by
Powiązane treści
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.
Multiplex toxicity assays enable researchers to simultaneously measure multiple toxicity biomarkers of various organs to gain a better understanding of toxicity. Explore how MILLIPLEX® multiplex toxicity assays are advancing research on liver injury, kidney toxicity, genotoxicity, and more.