HCYTB-60K-PXBK48
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48-Plex Premix - BULK (Space Saver) PACKAGING
Synonim(y):
MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48 Plex Premixed Magnetic Bead Panel - BULK (Space Saver) PACKAGING, MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48 Premix Bulk Packaged Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
kit sufficient for 96 wells
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
Parametry
25 μL sample volume (per well)
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Specyficzność
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
MILLIPLEX® cytokine multiplex assays enable comprehensive immune system investigation.
Testy multipleksowe cytokin MILLIPLEX® umożliwiają kompleksowe badanie układu odpornościowego.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.
Panele A i B MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor oferują konfigurowalne opcje analizy prawie 100 cytokin.