Kluczowe dokumenty
HCYTA-60K-PXBK38
Millipore
11468 Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel - BULK (Space Saver) PACKAGING - Immunology Multiplex Assay
Synonim(y):
Panel ludzkich cytokin
Wybierz wielkość
1 EACH
35 850,00 zł
35 850,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
35 850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.77
35 850,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cytokiny to immunomodulujące polipeptydy, które odgrywają kluczową rolę zarówno w adaptacyjnych, jak i wrodzonych reakcjach immunologicznych. "Cytokina" to ogólny termin stosowany w odniesieniu do zróżnicowanej grupy rozpuszczalnych białek i peptydów, które działają jako regulatory zarówno w warunkach prawidłowych, jak i patologicznych, modulując czynności funkcjonalne poszczególnych komórek i tkanek. Białka te pośredniczą również w bezpośrednich interakcjach między komórkami i regulują procesy zachodzące w środowisku pozakomórkowym. Cytokiny różnią się od hormonów tym, że działają na szersze spektrum komórek docelowych. Grupa białek cytokinowych obejmuje limfokiny, interferony, czynniki stymulujące kolonie i chemokiny. Czynniki wzrostu są zaangażowane w stymulację przeżycia komórek docelowych, proliferację, różnicowanie z wpływem na angiogenezę, waskulogenezę, migrację komórek, apoptozę, gojenie się ran i embriogenezę.Badania nad cytokinami, chemokinami i czynnikami wzrostu odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, zwłaszcza tych, które składają się na proces zapalny i stany chorobowe, takie jak choroby zakaźne, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby układu oddechowego, IBD, posocznica, reakcje alergiczne, a także choroby neurologiczne, metaboliczne i sercowo-naczyniowe, a nawet rak. 11468 MAP oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu weryfikacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność). Każdy panel i zestaw 11468 MAP obejmuje: Kontrole jakości (QC) w celu zakwalifikowania wydajności testu Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami Zoptymalizowana matryca surowicy naśladująca natywne środowisko analitu w próbkach surowicy i osocza Koktajle przeciwciał wykrywających zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitu w panelu Ponadto każdy panel i zestaw spełnia rygorystyczne kryteria produkcyjne w celu zapewnienia powtarzalności między partiami. 11468 MAP Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A umożliwia zatem skupienie się na potencjale terapeutycznym cytokin i modulacji ekspresji cytokin. W połączeniu z platformą 10549 xMAP w formacie kulek magnetycznych, otrzymujesz zaletę idealnej szybkości i czułości, umożliwiając ilościowe multipleksowe wykrywanie dziesiątek analitów jednocześnie, co może znacznie poprawić wydajność.
Zastosowanie
Panel ludzkich cytokin/chemokin/czynników wzrostu Panel multipleksowy oparty na kulkach, wykorzystujący technologię 10549 xMAP, umożliwia jednoczesną analizę 38 biomarkerów wielu cytokin, chemokin i czynników wzrostu w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i hodowli komórkowej. Jest to test inkubowany przez noc lub dwie godziny.Test ten wymaga 25 μL czystego osocza lub surowicy (rozcieńczenie 1:100 dla RANTES) lub 25 μL supernatantu hodowli komórkowej na studzienkę. Zestaw ten może być stosowany do analizy wybranego zestawu 38 analitów z panelu A ludzkich cytokin/chemokin/czynników wzrostu w próbkach ludzkich tkanek/lizatów komórkowych i supernatantu hodowli oraz w próbkach surowicy lub osocza.RANTES nie może być łączony z innymi cytokinami w tym panelu ze względu na wymagane rozcieńczenie 1:100 próbek osocza/surowicy. Ten wstępnie zmieszany panel jest dostarczany z kulką RANTES, więc należy odpowiednio zaplanować próbki.Dostępne anality:EGF;Eotaxin;G-CSF;GM-CSF;IFNα2;IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-1ra;IL-2;IL-3;IL-4;IL-5;IL-6;IL-7;IL-8;IL-10;IL-12 (p40);IL-12 (p70);IL-13;IL-15;IL-17A;IL-17E/IL-25;IL-17F;IL-18;IL-22;IP-10;MCP-1;M-CSF;MIG;MIP-1α;MIP-1β;PDGF-AA;PDGF-AB/BB;RANTES;TNFα;TNFβ;VEGF-A
Cechy i korzyści
Konfiguracja: Premixed
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
See how MILLIPLEX® multiplex cytokine panels can be used in alternate sample types such as human tears, urine, milk, saliva, and CSF with an example of characterizing neuroinflammation across healthy, MCI, and AD CSF samples.
See how a MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrated superior lot-to-lot consistency of cytokine measurement in human serum and plasma samples when compared to other Luminex® technology-based multiplex assays.
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
Testy multipleksowe cytokin pozwalają badaczom na łatwe badanie układu odpornościowego. MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A i B to multipleksowe testy do wykrywania cytokin, z których każdy oferuje unikalną kombinację 48 analitów, które można jednocześnie analizować w małej objętości próbki.
Zobacz wszystko