HCYTA-60K-PXBK48
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 48 Plex Premixed Magnetic Bead Panel – BULK (Space Saver) PACKAGING - Immunology Multiplex Assay
Synonim(y):
10549 test immunologiczny na ludzkie cytokiny, Panel ludzkich cytokin Millipore, Zestaw multipleksowy ludzkich cytokin
Wybierz wielkość
38 470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
38 470,00 zł
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
See how a MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrated superior lot-to-lot consistency of cytokine measurement in human serum and plasma samples when compared to other Luminex® technology-based multiplex assays.
See how MILLIPLEX® multiplex cytokine panels can be used in alternate sample types such as human tears, urine, milk, saliva, and CSF with an example of characterizing neuroinflammation across healthy, MCI, and AD CSF samples.
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
Testy multipleksowe cytokin pozwalają badaczom na łatwe badanie układu odpornościowego. MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A i B to multipleksowe testy do wykrywania cytokin, z których każdy oferuje unikalną kombinację 48 analitów, które można jednocześnie analizować w małej objętości próbki.