HCYTB-60K-PX48
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48-Plex Premix
Synonim(y):
MILLIPLEX HumanCytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B Premixed 48 Plex Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
kit sufficient for 96 wells
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
Parametry
25 μL sample volume (per well)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Specyficzność
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
Testy multipleksowe cytokin pozwalają badaczom na łatwe badanie układu odpornościowego. MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A i B to multipleksowe testy do wykrywania cytokin, z których każdy oferuje unikalną kombinację 48 analitów, które można jednocześnie analizować w małej objętości próbki.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.
Panele A i B MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor oferują konfigurowalne opcje analizy prawie 100 cytokin.