Kluczowe dokumenty
HCP2MAG62KPX23BK
Millipore
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel II - Premixed 23 Plex - Opakowanie oszczędzające miejsce (zbiorcze)
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Wybierz wielkość
96 WELLS
25 050,00 zł
25 050,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
25 050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
25 050,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
sensitivity: 0.4-55.8 pg/mL
standard curve range: 1.0-100,000 pg/mL
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
"Cytokina" to ogólny termin stosowany w odniesieniu do zróżnicowanej grupy rozpuszczalnych białek i peptydów, które działają jako regulatory zarówno w warunkach prawidłowych, jak i patologicznych, modulując czynności funkcjonalne poszczególnych komórek i tkanek. Białka te pośredniczą również w bezpośrednich interakcjach między komórkami i regulują procesy zachodzące w środowisku pozakomórkowym. Grupa białek cytokinowych obejmuje limfokiny, interferony, czynniki stymulujące kolonie i chemokiny. Badania nad cytokinami i chemokinami odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, a także stanów chorobowych, takich jak choroby zapalne, reakcje alergiczne, choroba jelita drażliwego (IBD), posocznica i rak.
Panel MILLIPLEX® Human Cytokine / Chemokine Panel II umożliwia skupienie się na potencjale terapeutycznym cytokin, a także modulacji ekspresji cytokin.
Platforma Luminex® xMAP® wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie zwiększając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
AKTUALIZACJA >>
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami a innymi analitami w tym panelu.
Zastosowanie
  • Anality: 6Ckine, BCA-1, CTACK, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, I-309, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-28A, IL-33, LIF, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, SCF, SDF-1A+β, TARC, TPO, TRAIL, TSLP
  • Zalecany typ próbki: Surowica, osocze, supernatant hodowli komórkowej
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: czyste
  • Czas działania testu: Nocna lub dwugodzinna inkubacja podstawowa. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się inkubację przez noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
  • Podkategoria badań: Otyłość, Zaburzenia metaboliczne, Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter R Farrell et al.
The Journal of pediatrics (2021-07-18)
To utilize a Luminex platform to examine multiple cytokines simultaneously as well as clinical laboratory testing in order to identify markers that predict acute pancreatitis (AP) severity in the pediatric population on admission. Patients (<19 years) prospectively enrolled over a
Holden T Maecker et al.
Investigative radiology, 56(6), 374-384 (2021-01-16)
The aim of this study was to determine the following in patients who have undergone magnetic resonance imaging with gadolinium-based contrast agents (GBCAs) and meet the proposed diagnostic criteria for gadolinium deposition disease (GDD): (1) the effectiveness of chelation therapy