Kluczowe dokumenty
HAWP047A0
Millipore
AO Pak Filters 0.45µm 47mm white plain
Microbiological analysis
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
hydrophilic
opakowanie
box of 10 envelopes containing 10 pak
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type wine
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
AO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving.
Zastosowanie
Microbiological analysis
Opakowanie
Autoclave pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)