GSWG047S6
S-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Synonim(y):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.22µm 47mm white gridded
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
S-Pak®
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.22 μm pore size
moc wejściowa
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing