Kluczowe dokumenty
GVWP09050
Millipore
PVDF Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 0.22 µm, Hydrophilic PVDF membrane filter discs, Hydrophilic Polyvinyl chloride membrane filter discs, Hydrophilic Polyvinylidene fluoride membrane filter discs
Wybierz wielkość
50 FILTERS
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 FILTERS
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
śr. filtra
90 mm
grubość
125 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Durapore® membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Filter Code: GVWP
Filter Type: Screen filter
Zastosowanie
Sterilizing filtration of biological solutions
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3