HADK1MAG-61K
MILLIPLEX® Human Adipokine Magnetic Bead Panel 1 - Endocrine Multiplex Assay
The Human Adipokine Panel 1, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of five biomarkers in human serum or plasma samples.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 87%
(Resistin)
accuracy: 89%
(Adiponectin)
sensitivity: 10 pg/mL
(MinDC+2SD; Adipsin)
sensitivity: 21 pg/mL
(MinDC+2SD; Adiponectin)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(MinDC+2SD; Lipocalin-2/NGAL)
sensitivity: 4.4 pg/mL
(MinDC+2SD; Resistin)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(MinDC+2SD; PAI-1)
standard curve range: 13-200,000 pg/mL
(Adipsin)
standard curve range: 26-400,000 pg/mL
(Adiponectin)
standard curve range: 3.2-50,000 pg/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 6.4-100,000 pg/mL
(Resistin)
standard curve range: 9.6-150,000 pg/mL
(PAI-1 (total))
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <10%
(Adipsin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(Adiponectin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(Lipocalin-2/NGAL)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <20%
(PAI-1 (total))
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <20%
(Resistin)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Human Adipokine Panel 1 is a 5-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in serum or plasma samples: Adiponectin, Adipsin, Lipocalin-2/NGAL, Total PAI-1, and Resistin. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Metabolism
Zastosowanie
- Analytes: Adiponectin Adipsin Lipocalin-2/NGAL PAI-1 (Total) Resistin
- Recommended Sample Type: Human serum and plasma
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of 1:400 diluted serum or plasma
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Endocrine
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.