Kluczowe dokumenty
GVWP10050
Millipore
PVDF Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 100 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 0.22 µm
Wybierz wielkość
50 FILTERS
1640,00 zł
1640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 FILTERS
1640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Średnica
100 mm
śr. filtra
100 mm
grubość
125 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Sterilizing filtration of biological solutions
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany