Kluczowe dokumenty
GSWP01300
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.22 µm pore size
Wybierz wielkość
100 FILTERS
464,00 zł
464,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
464,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
464,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
13 mm
śr. filtra
13 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
2%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.22 μm pore size
75 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punkt pęcherzykowania
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Sterilizing filtration
  • Bioassays
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroyuki Imachi et al.
Nature, 577(7791), 519-525 (2020-01-17)
The origin of eukaryotes remains unclear1-4. Current data suggest that eukaryotes may have emerged from an archaeal lineage known as 'Asgard' archaea5,6. Despite the eukaryote-like genomic features that are found in these archaea, the evolutionary transition from archaea to eukaryotes