Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
381,00 zł
Nazwa produktu
Cabazitaxel, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -36 to -44°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]5[C@]6([C@H](OC6)C[C@@H]([C@]5(C(=O)[C@@H](C(=C2C)C3(C)C)OC)C)OC)OC(=O)C)OC(=O)c4ccccc4)O)c1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C45H57NO14/c1-24-28(57-39(51)33(48)32(26-17-13-11-14-18-26)46-40(52)60-41(3,4)5)22-45(53)37(58-38(50)27-19-15-12-16-20-27)35-43(8,36(49)34(55-10)31(24)42(45,6)7)29(54-9)21-30-44(35,23-56-30)59-25(2)47/h11-20,28-30,32-35,37,48,53H,21-23H2,1-10H3,(H,46,52)/t28-,29-,30+,32-,33+,34+,35-,37-,43+,44-,45+/m0/s1
InChI key
BMQGVNUXMIRLCK-OAGWZNDDSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥15 | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
| optical activity [α]/D -36 to -44°, c = 0.5 in methanol | optical activity - | optical activity [α]/D -180 to -195°, c = 1 in methanol | optical activity - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?