Kluczowe dokumenty
VMWP04700
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.05 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.05 µm pore size
Wybierz wielkość
100 FILTERS
1660,00 zł
1660,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
1660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
1660,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
0.25 L/min-cm2 air flow rate
0.74 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
100 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
1.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.5
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.05 μm pore size
72 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
MF-Millipore membrane comprises cellulose acetate and cellulose nitrate. These biologically inert mixtures have wide analytical and research applications.
Zastosowanie
Microdialysis of DNA and proteins
Cechy i korzyści
  • Applicable for biological and environmental monitoring applications.
  • Autoclavable and Compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization methods.
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fate and immunotoxic effects of silver nanoparticles on rainbow trout in natural waters
Bruneau A, et al.
Journal of nanomedicine & nanotechnology, 6(03), 290-290 (2015)
Janet R Donaldson et al.
The Journal of biological chemistry, 281(39), 28811-28821 (2006-08-10)
RuvABC is a complex that promotes branch migration and resolution of Holliday junctions. Although ruv mutants are hypersensitive to UV irradiation, the molecular event(s) that necessitate RuvABC processing in vivo are not known. Here, we used a combination of two-dimensional
Protokoły
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes