Kluczowe dokumenty
FCMAB313PE
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Przeciwciało anty-Nestin-PE, klon 10C2
clone 10C2, Milli-Mark®, from mouse
Wybierz wielkość
100 TESTS
1440,00 zł
1440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TESTS
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NES(10763)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nestin, duże białko filamentu pośredniego (klasa typu VI) ulegające ekspresji podczas rozwoju oraz w połączeniach mięśniowo-ścięgnistych i nerwowo-mięśniowych. Ekspresja nestyny jest ograniczona i zazwyczaj zanika w wieku E18. Nestin jest uważany za rozsądny marker neuronów; jednak ostatnie badania wykazały ekspresję nestin w innych typach komórek, takich jak komórki śródbłonka {Folia Biologica, 44(5):155, 1998}. Nestin identyfikuje najbardziej prymitywny neuroepithelium, ale także identyfikuje wiele innych tkanek embrionalnych, więc nie jest specyficzny dla OUN. Ekspresja nestyny jest widoczna w prawie wszystkich GBM (Glioblastoma mulitformes) i wielu czerniakach (zarówno pierwotnych, jak i przerzutowych), ale nie w żadnym raku przerzutowym.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje ludzką nestynę.
Zastosowanie
Wykrywaj Nestin za pomocą tego przeciwciała Milli-Mark Anti-Nestin-PE, klon 10C2 zatwierdzony do stosowania w FC.
Jakość
Evaluated by flow cytometry using U251 cells.
Opis wartości docelowych
177 kDa Obliczono
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polina A Vishnyakova et al.
Scientific reports, 6, 32410-32410 (2016-08-31)
Preeclampsia (PE) is a pregnancy-specific syndrome, characterized in general by hypertension with proteinuria or other systemic disturbances. PE is the major cause of maternal and fetal morbidity and mortality worldwide. However, the etiology of PE still remains unclear. Our study