EZFITMHTA1
EZ-Fit® Manifold Filtration Head
For use with EZ-Fit® filtration units, 1 unit
Synonim(y):
EZ-FIT® Manifold Head High Throughput, For bioburden application, filtration head for manifold
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
Zastosowanie
bioburden testing
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
skonfigurowane dla