Kluczowe dokumenty
EZFITBASE1
Millipore
EZ-Fit® Manifold
316L stainless steel, 1-place manifold base for filtration application
Synonim(y):
EZ-Fit® Manifold base, EZ-Fit® manifold base for EZ-Stream® vacuum pump
Wybierz wielkość
1 EA
7870,00 zł
7870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
7870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Poziom jakości
Materiały
316L stainless steel
opis
1-place manifold base for filtration application, stainless steel
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
1-place manifold base for filtration application
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
EZ-FIT® vacuum manifold is a part of the membrane filtration system. Millipore glass, plastic or stainless-steel filter holders can be fitted with standard No. 8 perforated stoppers over holder outlets. The manifolds are easy to operate and maintain. They prevent biofilm formation, which avoids false-positive results during contamination tests. The design of the 2-way valve prevents accidental touching of the filtration head while opening or closing the valve. The liquid back-flow from the vacuum system is avoided by the check valve. The low height design offers increased comfort for using in laminar flow hoods.
Zastosowanie
EZ-FIT® vacuum manifold is used as a vacuum pump accessory to filter the test samples for general microbiological analysis, bioburden testing (pharmaceuticals, food, and beverage) and water monitoring. It supports the filtration of one test sample.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany