EZCL-31K
Canine Leptin ELISA Kit
measures Leptin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Leptyna ELISA, Zestaw peptyny dla psów
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Canine Leptin ELISA,
reaktywność gatunkowa
canine
Poziom jakości
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Zastosowanie
research use
assay range
inter-assay cv: 6-7%
intra-assay cv: 2-6%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
accuracy: 100-106%
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
This Is a 4-hour room temperature assay using 20 μL sample size
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders