ESG2206
ESGRO® Recombinant Rat LIF Protein
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for rat ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
Synonim(y):
Rat LIF
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>85% (active component rat LIF (rtLIF), SDS-PAGE)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1000000 units/mL
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zastosowanie
Rat ES Cells: RtLIF produced from a transfected cell line, has been shown to effectively maintain the undifferentiated phenotype of rat ES cells when used at a concentration of 1000-1500 units / mL (Takahama et.al. 1998).
At this recommended concentration 106 units of ESGRO is sufficient for 1L of tissue culture media.
Visit www.esgro-lif.com for additional information
Rat LIF is not available for resale.
For research use only; not for use as a diagnostic.
Opakowanie
Jakość
Przestroga
Postać fizyczna
Rat ESGRO is supplied 0.22 micron sterile filtered, and tested negative for mycoplasma.
Przechowywanie i stabilność
For long term storage it is recommended that Rat ESGRO concentrate be stored at -20°C.
It is recommended that prior to use, Rat ESGRO should be diluted in sterile tissue culture media and aliquoted to a convenient concentration, then stored at -20°C. Freeze thawing will reduce potency and is not recommended.
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Czynnik hamujący białaczkę (LIF) jest czynnikiem wzrostu komórek macierzystych stosowanym do hodowli in vitro pluripotencjalnych mysich embrionalnych komórek macierzystych (komórek ES).