LIF3010
Leukemia Inhibitory Factor Protein, Recombinant rat
Recombinant rat Leukemia Inhibitory Factor (LIF) protein is biologically active and suitable for cell culture applications.
Synonim(y):
LIF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
Próba
>85% (HPLC and SDS-PAGE)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥1 x 10(e8) U/mg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
10 μg/mL
metody
cell culture | stem cell: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 ng/μg Endotoxin (of LIF)
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zastosowanie
M1 Bioassay
1.The M1 bioassay is performed using in vitro semi-solid agar cultures, which contain approximately 100 cells in 1 mL volumes of DME containing 20 % FCS in 0.3% agar.
2.Add 100 μL of sample or rtLIF (10(e4) units/mL in 5% FCS in isotonic saline) in two-fold serial dilutions in duplicate to 35 mm petri dishes.
3.Add 100 μL of 5% FCS in isotonic saline to two control slides.
4.Incubate at 37°C in fully humidified atmosphere of 10% CO2 in air for 7 days.
5.Score the number of colonies that show differentiation (note: 50 units is defined as the amount of activity which results in 50% of the colonies being differentiated).
Visit www.esgro-lif.com for additional information
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.