EFHAB100
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
0.45 µm MCE black membrane with 100 mL funnel, single or bulk packaging, suitable for solid and liquid cultivation
Synonim(y):
Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Poziom jakości
agency
ISO 7004:1985
sterylność
sterile; electron beam irradiated
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B)
pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Parametry
100 mL sample volume
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
EFHAB100B: Bulk packaging with protective bag (48 units/pack)
Informacje prawne
skonfigurowane dla
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Powiązane treści
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.