Kluczowe dokumenty
EFHAW100IP
Millipore
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, single packaging with plug, suitable for solid and liquid cultivation
Synonim(y):
EZ-Fit® Blue Funnel HAWG 100ml w/Plug, EZ-Fit® Filtration funnel, Filtration unit, Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
Wybierz wielkość
48 UNIT
1350,00 zł
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 UNIT
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Materiały
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
low-density polyethylene plug
polystyrene cover
white filter
white mixed cellulose esters (MCE)
Poziom jakości
agency
EP
ISO
USP
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Single packaging with plug
Parametry
100 mL sample volume
pojemność
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Opis ogólny
Jednostka filtracyjna 11395 to jednorazowe urządzenie filtracyjne wykonane z białej, kratkowanej i mieszanej membrany z estrów celulozy (MCE) z niebieską podstawą integrującą celulozową podkładkę. Zapewnia bezpieczny i szybki sposób przeprowadzania filtracji membranowej, unikając narażenia na ryzyko związane z analizą mikrobiologiczną.
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania liczby drobnoustrojów.
Funkcja 11395 Azure sprawia, że jednostka filtrująca 11395 jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem. Innowacyjna konstrukcja lejka zapobiega wyciekom lub obejściu membrany przez próbkę.
Niebieskie jednostki zapewniają dodatkową elastyczność przenoszenia membrany na płytkę agarową lub przekształcania urządzenia w szalkę Petriego poprzez dodanie płynnego podłoża po filtracji.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do rozdzielacza 11395, który zawiera specjalne głowice filtrujące 11395.
Zastosowanie
The EZ-Fit® Filtration funnel is used in bioburden testing of liquid samples such as water, process samples, or final products.It is designed for optimizing the lab workflow and for providing rapid and reliable microbiological results.
Cechy i korzyści
  • The transparent funnel allows you to see when filtration is complete from any angle
  • Thanks to all-around filling level indicators there is no need to turn the funnel when placing it on the filtration support
  • The shape of the membrane base makes transferring the membrane with the forceps easy
  • The unit’s design allows the funnel to be removed with one hand
  • The units are stackable, saving space in the work area
  • It comes with an absorbent pad and a plug for better efficiency
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany