DDHW00010
Direct Detect Spectrometer
By measuring amide bonds in protein chains, the Direct Detect Spectrometer system accurately determines an intrinsic component of every protein without relying on amino acid composition, dye binding or redox potential.
About This Item
Polecane produkty
Opis ogólny
Komponenty
1 Instrument power adapter with 4 power cord/plug configurations (EU, UK, US, Japan)
1 Data cable (crossover cable for 10Base-T Ethernet standard, with RJ45 connectors)
1 Dell Netbook computer with Direct Detect software installed
1 Computer power adapter with world-wide plug adapter
1 Netbook stand
Direct Detect Assay-free cards (package of 50)
1 Direct Detect spotting tray
1 Desiccant pack replacement
1 Torx TX20 screw driver for replacing the IR source
1 Direct Detect Spectrometer Quick Start Card
Produkty
Dowiedz się, w jaki sposób kwantyfikacja białka całkowitego za pomocą spektrometru podczerwieni może być dokładniejszą i bardziej uniwersalną alternatywą dla metod Bradforda, BCA lub UV.
Learn how total protein quantitation with an infrared spectrometer may be a more accurate and universal alternative to Bradford, BCA, or UV-based methods.
Protokoły
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
Protokoły oczyszczania immunoglobulin zasadniczo obejmują wiązanie powinowactwa do podłoża chromatograficznego z białkiem A lub G, przemywanie niezwiązanych białek i elucję buforem o niskim pH.