Dokumenty
CT25N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonim(y):
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter 25.0 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Długość
11.8 cm (4.6 in.)
śr. zewn.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
długość nominalna kartridża
4.6 in. (11.8 cm)
wielkość porów
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type soft drink
sample type liquid
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type bottled water
sample type beer
dopasowywanie
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Zastosowanie
industrial qc (product testing)
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany