CDEXP0LUV
Wkład polerski
For Milli-Q® UV system
About This Item
Kod UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® Plus
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dla systemu Milli-Q UV
Cechy i korzyści
Metoda oczyszczania obejmuje wykorzystanie żywic jonowymiennych i węgla aktywnego.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany