CBL1346Z-I
Anti-mouse Integrin alphaV Antibody, clone RMV-7 (Preservative free)
clone RMV-7, from rat
Synonim(y):
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, 1.Integrin alpha-V heavy chain2.Integrin alpha-V light chain, Integrin alphaV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RMV-7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itgav(16410)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in LAK cell lysate. (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Blocking Assay: Adhesion and LAK cell cytotoxicity was shown using a representative lot (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg of this antibody detected Integrin alphaV in murine 3T3-L1 cells .
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Murine 3T3-L1 cells
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2