Przejdź do
CBL479
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PM6/13
Synonim(y):
CD61
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
PM6/13, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC (p), IP, WB
Citations:
13
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1515
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna β3, klon PM6/13, clone PM6/13, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
PM6/13, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB3(3690)
Immunogen
Ludzka błona plazmatyczna płytek krwi
Application
FACS: Jako marker białaczek megakarioblastycznych/cytarnych i idiopatycznej trombocytemii
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-Integryna β3, klon PM6/13 jest zatwierdzone do stosowania w FC, IP, WB, IH, IH(P) do wykrywania Integryny β3.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało jest swoiste dla glikoproteiny płytkowej GP IIIa o masie 110 kDa i hamuje agregację i aktywację płytek krwi indukowaną przez trombinę i kolagen. Glikoproteina płytkowa jest łańcuchem integryny beta3 receptora witronektyny i GPIIb/IIIa. Antygen jest obecny na płytkach krwi i megakariocytach.
Dystrybucja antygenu:
Płytki krwi >98%
Megakariocyty >98%
Granulocyty 0%
Monocyty 0%
Komórki LGL 0%
Komórki B 0%
Limfocyty T 0%
Limfocyty krwi obwodowej 0%
FUSION PARTNER: Linia komórkowa szpiczaka SP2/0
Physical form
Format: Oczyszczony
Przeciwciało monoklonalne jest prezentowane w stężeniu 100 μg/1 ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierającej 10 mM azydek sodu i 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do wykorzystania w konkretnym zastosowaniu.
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zastępuje: MAB1381
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1974MAB2023ZMAB1957Z
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ITGB3(3690)
Gene Information
human ... ITGB3(3690)
Gene Information
human ... ITGB3(3690)
Gene Information
human ... ITGB3(3690)
clone
PM6/13, monoclonal
clone
BB10, monoclonal
clone
B3A, monoclonal
clone
25E11, monoclonal
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c