Kluczowe dokumenty
BRZMBRPVC4
Millipore
Mobius® Breez 2 mL Microbioreactor
PVC Tubing, Qty 4
Synonim(y):
Mobius® Mikrobioreaktor Breez 2 mL z rurkami PVC, 4 szt.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
sterylność
γ-irradiated
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność
2 mL
Zastosowanie
  • Terapia komórkowa (CAR-T, TIL, NK)
Cechy i korzyści
Zautomatyzowana platforma do hodowli komórek perfuzyjnych o pojemności 2 ml
Do rozwoju linii komórek perfuzyjnych, badań przesiewowych i optymalizacji mediów oraz wczesnego opracowywania procesów niezbędna jest możliwość przeprowadzania wielu eksperymentów z dużą prędkością. System mikrobioreaktorów Mobius® Breez został zaprojektowany z myślą o szybkich eksperymentach hodowli komórkowej, zapewniając łatwe w użyciu rozwiązanie do tworzenia wysokiej jakości zestawów danych. Pozwala to na zwiększenie wydajności i skrócenie czasu rozwoju.
Inne uwagi
Mobius® Usługi w zakresie systemów mikrobioreaktorów Breez
Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna podlega ścisłym regulacjom. Aby wesprzeć Cię w poruszaniu się po tym wymagającym środowisku, oferujemy szeroki zakres usług, które mogą pomóc zaoszczędzić czas i obniżyć koszty. Wszystkie nasze usługi są wykonywane przez globalnych ekspertów, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat naszego sprzętu popartą dziesięcioleciami doświadczenia, co zapewnia spokój na każdym kroku.
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page summarizes several performance attributes and scalability data for Mobius® iFlex Bioreactors, single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch and perfusion cell culture applications.
Powiązane treści
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion system designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes.
Mikrobioreaktor Mobius® Breez to zautomatyzowany, jednorazowy system perfuzyjny o pojemności 2 ml, zaprojektowany z myślą o delikatnych, elastycznych i powtarzalnych procesach komórkowych.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Mobius® iFlex Bioreactor family offers single-use bioreactors for mammalian cell culturing from development to production.
Zobacz wszystko