B311-150-S
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 150 mL, closure type, crimp cap with septum, box of 12 bottles
Synonim(y):
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptone Soy Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid
Właściwości
closure type crimp cap with septum
opakowanie
box of 12 bottles
metody
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
pojemność butelki
300 mL
bottle filling volume
150 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1