Kluczowe dokumenty
AX0441
Supelco
Reagent Alcohol
94.0-96.0%, 89.0-92.0 % (v/v) ethanol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Próba:
94.0-96.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Alcohol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
Poziom jakości
200
300
Próba
94.0-96.0%
Formularz
liquid
skład
methanol, 3.5-5.5%
iso-propyl alcohol, 4.0-6.0%
stężenie
89.0-92.0 % (v/v) ethanol
zanieczyszczenia
≤0.075% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clear colorless
APHA: ≤10
temp. przejścia
flash point 12 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Odczynnik AX0441-7 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową.
Przed wysyłką jednostek alkoholu odczynnikowego o pojemności powyżej 4 litrów, EMD Chemicals musi złożyć wniosek o wydanie papieru firmowego zatwierdzony przez Biuro ds. alkoholu, tytoniu i broni palnej (ATF).
Używany jako końcowy etap odwadniania do przetwarzania tkanek, zwłaszcza w mikroskopii elektronowej.
Postać fizyczna
Klarowna, bezbarwna, łatwopalna ciecz, hydrofilowa i mieszalna z wodą.
Komentarz do analizy
Test (etanol + metanol): 94,0-96,0% (v/v)
Test (etanol): 89,0-92,0% (v/v)
Test (alkohol izopropylowy): 4,0-6,0% (v/v)
Test (metanol): 3,5-5,5% (v/v)
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne z normą
Woda (H2O): 0,075% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)