Key Documents
AQ132B
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, F(ab′)2, biotin-SP conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Detect Rabbit IgG using this Goat anti-Rabbit IgG Antibody, F(ab′)2, biotin-SP conjugate validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benoît Silvestre de Ferron et al.
Addiction biology, 22(6), 1870-1882 (2016-10-26)
Low to moderate perinatal ethanol exposure (PEE) may have disastrous consequences for the central nervous system resulting notably in permanent cognitive deficits. Learning and memory are mediated in the hippocampus by long-term potentiation (LTP) and long term depression (LTD), two
Raquel Martínez-Vega et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(2), 418-432 (2014-11-12)
Nutritional imbalance is emerging as a causative factor of hearing loss. Epidemiologic studies have linked hearing loss to elevated plasma total homocysteine (tHcy) and folate deficiency, and have shown that folate supplementation lowers tHcy levels potentially ameliorating age-related hearing loss.