Kluczowe dokumenty
AQ108M
Sigma-Aldrich
Kozie przeciwciało IgG przeciw śwince morskiej, F(ab′) 2, koniugat AMCA
Chemicon®, from goat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
AMCA
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
guinea pig
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Wykrywaj IgG świnki morskiej przy użyciu tego koziego przeciwciała anty-Guinea Pig IgG, F(ab′) 2, koniugat AMCA zatwierdzony do stosowania w IF.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2