AP202
Goat Anti-Rat light chain Antibody
Chemicon®, from goat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2