Kluczowe dokumenty
ALP70
Sigma-Aldrich
Apolipoproteina E, ludzka
Synonim(y):
ApoE
Wybierz wielkość
50 μG
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Próba
≤95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.276 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Apolipoproteina E (Apo E) jest białkiem wielofunkcyjnym i występuje w 3 izoformach, a mianowicie apoE2, apoE3 i apoE4. Jest ona składnikiem lipoprotein osocza. Apo E jest wytwarzana przez różne tkanki i występuje głównie w płynie śródmiąższowym i limfie. Jest uwalniana w formie ubogiej w lipidy.[1]
Zastosowanie
Ludzka apolipoproteina E została wykorzystana jako standard do ilościowego oznaczania białka ApoE we frakcjach gradientu gęstości sacharozy (SDG) i niefrakcjonowanych homogenatach mózgu przy użyciu opracowanego przez firmę testu immunoenzymatycznego typu sandwich (ELISA).[2] Został on również wykorzystany w Western blotting do oceny jego egzogennego wpływu na interakcje lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z heparyną.[3]
Działania biochem./fizjol.
Apolipoproteina E (Apo E) służy jako ligand dla receptorów o niskiej gęstości i uczestniczy w transporcie i redystrybucji cholesterolu i innych lipidów.[4] Uważa się, że bierze ona udział w naprawie tkanek, ponieważ zwiększone ilości tego białka występują w miejscach uszkodzenia i regeneracji nerwów obwodowych.[1] Zmutowana forma jest związana z hiperlipoproteinemią typu III.[4] Apo E odgrywa kluczową rolę w neurobiologii i chorobach neurodegeneracyjnych.[1]
Postać fizyczna
Płyn w 10 mM NH4HCO3, pH 8,0.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yadong Huang et al.
Neurobiology of disease, 72 Pt A, 3-12 (2014-09-01)
Apolipoprotein (apo) E is a multifunctional protein with central roles in lipid metabolism, neurobiology, and neurodegenerative diseases. It has three major isoforms (apoE2, apoE3, and apoE4) with different effects on lipid and neuronal homeostasis. A major function of apoE is
Zaili Yang et al.
Journal of virology, 90(21), 9632-9643 (2016-08-19)
Hepatitis C virus (HCV) is a major cause of chronic liver disease, infecting approximately 170 million people worldwide. HCV assembly is tightly associated with the lipoprotein pathway. Exchangeable apolipoprotein E (apoE) is incorporated on infectious HCV virions and is important
Paul S Hauser et al.
Progress in lipid research, 50(1), 62-74 (2010-09-22)
Apolipoprotein (apo) E has a storied history as a lipid transport protein. The integral association between cholesterol homeostasis and lipoprotein clearance from circulation are intimately related to apoE's function as a ligand for cell-surface receptors of the low-density lipoprotein receptor
Erica Lana et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 176-176 (2019-08-17)
Background: A fundamental question in Alzheimer's disease (AD) is whether amyloid-β (Aβ) peptides and their deposition in the brain signify a direct pathological role or they are mere outcome of the disease pathophysiological events affecting neuronal function. It is therefore
Shobini Jayaraman et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(8), 158712-158712 (2020-04-15)
Low-density lipoprotein (LDL) binding to arterial proteoglycans initiates LDL retention and modification in the arterial wall, triggering atherosclerosis. The details of this binding, its effectors, and its ramifications are incompletely understood. We combined heparin affinity chromatography with biochemical, spectroscopic and