Nukleoproteina SARS-CoV-2 (aa 1-419) Rekombinowany antygen, wyrażany w E. coli, nr kat. Nr kat. AGX814 jest przeznaczony do stosowania w testach ELISA.
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Antygen nukleoproteinowy SARS-CoV-2 może być stosowany do wspomagania wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Postać fizyczna
Oczyszczone białko w 25 mM Tris-HCl bez konserwantów, pH 8,0.
Rekonstytucja
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.