Kluczowe dokumenty
AGX806
Sigma-Aldrich
Rekombinowany antygen nukleokapsydu 2019-nCoV, pełnej długości (Ag-6)
recombinant, expressed in E. coli, suitable for lateral flow assay
Synonim(y):
SARS-CoV, SARS-CoV-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
SARS coronavirus ... N(43740575)
Opis ogólny
To rekombinowane białko E. coli 2019-nCoV Nucleocapsid Recombinant Antigen, pełnej długości (Ag-6), nr kat. Nr kat. AGX806 jest testowane do stosowania w teście przepływu bocznego.
Specyficzność
SARS-CoV-2
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Antygen nukleokapsydu SARS-CoV-2 może być stosowany do wspomagania wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Postać fizyczna
Oczyszczone
Oczyszczanie kolumnowe
Oczyszczone białko w 10 mM buforze fosforanowym, 150 mM NaCl bez konserwantów, pH 7,4.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2