Kluczowe dokumenty
ACR5000GS
Millipore
GST Reagent Kit
suitable for protein purification
Synonim(y):
Zestaw do oczyszczania białek
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.25
linia produktu
Amicon®
metody
protein purification: suitable (GSH-tagged proteins)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml GST Bind resin, 125 mg Glutathione (reduced, free acid), 25ml GST Bind/Wash Buffer (10X), 5 ml GST Reconstitution buffer (10X)
GST Reagent Kit for GSH-tagged protein purification.
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
95.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35.5 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Protokoły
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.