Merck
70794
BugBuster® Zestaw do oczyszczania GST-Bind
Affinity purification of GST fusion proteins
Wybierz wielkość
1 KIT
3350,00 zł
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
7092270584-M70751
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
General description
BugBuster® Zestaw do oczyszczania GST-Bind<TMSYMBOL></TMSYMBOL> łączy w sobie żywicę GST-Bind, odczynniki GST-Bind Buffer Kit i BugBuster Protein Extraction Reagent do wygodnego przygotowywania rozpuszczalnych ekstraktów komórkowych i oczyszczania metodą powinowactwa białek fuzyjnych GST-Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>. Odczynnik do ekstrakcji białek BugBuster został opracowany w celu delikatnego rozbicia ściany komórkowej E. coli, co skutkuje uwolnieniem rozpuszczalnego białka. Komórki są zbierane przez odwirowanie w zwykły sposób, a następnie zawieszane w odczynniku BugBuster. Podczas krótkiej inkubacji uwalniane są rozpuszczalne białka. Ekstrakt jest klarowany przez odwirowanie, które usuwa resztki komórek i nierozpuszczalne białka. Oczyszczony ekstrakt jest gotowy do nałożenia na GST-Bind Resin.
.
Oczyszczanie metodą powinowactwa białek fuzyjnych GST
Other Notes
•2 x 100 mlBugBuster Protein Extraction Reagent
•10,000 UBenzonase Nuclease, purity >90%
•10 mlGST•Bind Resin
•pkg/4Chromatography Columns
•2 x 100 ml10X GST Bind/Wash Buffer
•40 ml10X Glutathione Reconstitution Buffer
•1 gGlutathione, Reduced
Legal Information
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Traditionally, protein purification from E. coli consists of four distinct phases: harvest, bacterial cell lysis, lysate clarification and protein purification. Bacterial lysis typically requires several time-consuming, hands-on steps, such as freeze/thaw cycles and sonication. These harsh lysis techniques may negatively impact protein quality and contribute to sample-to-sample variability. To maintain protein activity and integrity, detergent-based lysis buffers are routinely used to avoid mechanical protein extraction methods. Regardless of the lysis method used, centrifugation is traditionally required to pellet unwanted cell debris and permit recovery of the clarified lysate. The final step, purification, is frequently performed using affinity media specific for expressed epitope tags. Agarose-based media have typically been used, either as a slurry in microcentrifuge tubes or packed into gravity-driven or spin columns. While easier to manipulate, columns are greatly affected by lysate consistency and carryover of cell debris, which can lead to clogging of the column frits.
Zobacz wszystko
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70794-304055977273236