ACK5100PG
8274 Pro Affinity Concentration Kit Białko G z urządzeniem 100kDa 8274 Ultra-0.5
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
sterylność
non-sterile
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon® Pro
Parametry
10 mL sample volume
metody
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Długość
12 cm (4.7 in.)
Średnica
2.97 cm
powierzchnia filtracyjna
1 cm2
pojemność robocza
10 mL
wielkość porów
100 kDa NMWCO
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1