Merck
ABT1389
Anty-fosfo Lamin A/C (Ser22)
from rabbit
Synonim(y):
Prelamin A/C, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer22)
Gene Information
human ... LMNA(4000)
General description
Prelamin-A/C (UniProt: P02545) jest kodowany przez gen LMNA (znany również jako LMN1) (identyfikator genu: 4000) u człowieka. Prelamin-A/C jest następnie rozszczepiany do laminy A/C. Lamininy są składnikami blaszki jądrowej, która zapewnia szkielet otoczki jądrowej i oddziałuje z chromatyną. Prelamin-A/C
jest rozszczepiana w celu wytworzenia laminy A/C. Farnezylacja prelamin-A/C ułatwia celowanie w otoczkę jądrową, a późniejsze rozszczepienie przez ZMPSTE24/FACE1 w celu usunięcia grupy farnezylowej wytwarza dojrzałą Lamin-A/C, która jest wstawiana do blaszki jądrowej. Lamin A i C są obecne w równych ilościach w laminie ssaków i odgrywają ważną rolę w montażu jądrowym, organizacji chromatyny, błonie jądrowej i dynamice telomerów. Wykazano, że laminy są niezbędne do prawidłowego rozwoju obwodowego układu nerwowego i mięśni szkieletowych oraz do proliferacji komórek satelitarnych mięśni. Laminy zapobiegają również infiltracji tłuszczu w mięśniach i szpiku kostnym, pomagając utrzymać objętość i siłę mięśni szkieletowych i kości. Stwierdzono, że fosforylacja laminy zachodzi w sposób ciągły we wszystkich okresach międzyfazowych i odbywa się głównie na zmontowanej blaszce. Fosforylacja głównych polipeptydów laminy indukuje demontaż lamin podczas mitozy. Fosforylowana lamina A/C lokalizuje się w nukleoplazmie. Lamin A/C ulega fosforylacji w wielu miejscach, a jednym z najlepiej scharakteryzowanych miejsc fosforylacji jest seryna 22, która ulega fosforylacji podczas interfazy. Fosforylacja seryny 22 stabilizuje laminę A/C. Wykazano, że nadekspresja Lamin-A powoduje większą fosforylację seryny 22 i 390, a knockdowny Lamin A/C wykazują zmniejszoną fosforylację w obu miejscach, co pomaga w utrzymaniu integralności zmniejszonej blaszki. Mutacje w genie LMNA mogą powodować dystrofię mięśniową Emery'ego-Dreifussa 2 i 3, które charakteryzują się osłabieniem i zanikiem mięśni bez zaangażowania układu nerwowego i wad przewodzenia serca. Niektóre mutacje zostały również powiązane z rodzinną lipodystrofią, która prowadzi do utraty podskórnej tkanki tłuszczowej w dolnych partiach ciała i gromadzenia się tkanki tłuszczowej na twarzy i szyi. (Ref.: Buxboim, A., et al. (2014). Curr. Biol. 24(16): 1909-1917).
~75 kDa i 65 kDa obserwowane; 74,14 i 65,14 kDa obliczone odpowiednio dla Lamin A i C. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom ludzkiej Lamin A/C otaczającym fosforylowaną serynę 22.
Application
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii zostało użyte z komórkami A549 (specyficznymi dla fosforylacji Lamin A/C) do analizy bloku peptydowego.
Anti-Phospho Lamin A/C (Ser22), Nr kat. ABT1389 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa LAminę A/C fosforylowaną na serynie 22 i zostało przetestowane do stosowania w testach Western Blotting i Peptide Inhibition Assay.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ludzką Laminę A/C fosforylowaną na serynie 22.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho Lamin A/C (Ser22) in A549 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.